Learn More
Thermo Scientific™ Piastra di conservazione da 2.2 ml
Piastre di conservazione a pozzetti da 2.2 ml per la coltura o la conservazione di campioni di grandi dimensioni.
248.96€ - 415.00€
Specifica
Codice a barre | Custom Barcoding Available |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
Formato | Standard |
Descrizione | Con pozzetti a geometria quadrata che facilitano un'aerazione efficiente del campione e pozzetti con fondo a U per facilitare la risospensione |
Matrice | 8 x 12 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Imballaggio | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Imballaggio | Fit for Purpose | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11510284
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0661 |
Incolore | Square, Round Bottom (U-well) | Individually Wrapped | PCR Ready |
337.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11594754
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0932 |
Incolore | Pozzetti quadrati | Individually Wrapped | PCR Ready |
344.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11897612
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0788 |
Natural | Square, Round Bottom (U-well) | Bulk | PCR Ready |
415.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12617426
|
Thermo Scientific™
AB-0932/B |
Blue | Square, Conical Bottom (V-well) | Individually Wrapped | PCR Ready | N/A | |||
12725188
![]() |
Thermo Scientific™
AB-0932/G |
Green | Square, Conical Bottom (V-well) | Individually Wrapped | PCR Ready | N/A | |||
Descrizione
È possibile semplificare le applicazioni di biologia molecolare con le piastre di conservazione e analisi Thermo Scientific. Tutte le piastre vengono prodotte nella nostra camera sterile al fine di garantire una qualità di grado molecolare. La nostra vasta gamma di piastre in polipropilene offre soluzioni eccellenti per la conservazione e la preparazione dell'analisi dei campioni, consentendo di gestire, conservare e trasportare facilmente diluizioni e aliquote. Tutte le piastre sono in formato ANSI, per la compatibilità con i sistemi automatizzati. Per agevolare ulteriormente la conservazione e il tracciamento, tutte le piastre possono essere fornite con codici a barre personalizzati.
Caratteristiche principali- Progettata per un recupero ottimale del campione
- Ogni pozzetto quadrato è specificamente progettato con un bordo di tenuta indipendente per prevenire la contaminazione incrociata
- Fondo a U (AB-0661) che facilita la risospensione o fondo conico (AB-0932) per un semplice recupero del campione
Specifica
Custom Barcoding Available | |
Standard | |
8 x 12 | |
Abgene | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
96 | |
Non trattata | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche. | |
PCR Ready |
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant | |
Con pozzetti a geometria quadrata che facilitano un'aerazione efficiente del campione e pozzetti con fondo a U per facilitare la risospensione | |
Low binding PP | |
96-well plate | |
Polypropylene | |
Cleanroom | |
Yes | |
50 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |