Learn More
Thermo Scientific™ Piastra di conservazione da 2.2 ml
GREENER_CHOICE
Piastre di conservazione a pozzetti da 2.2 ml per la coltura o la conservazione di campioni di grandi dimensioni.
Marca:  Thermo Scientific™ AB-0661
304.00 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11510284
  • 337.00€ / pezzi 50
Spotlight
Usa il codice promozionale 24156 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
È possibile semplificare le applicazioni di biologia molecolare con le piastre di conservazione e analisi Thermo Scientific. Tutte le piastre vengono prodotte nella nostra camera sterile al fine di garantire una qualità di grado molecolare. La nostra vasta gamma di piastre in polipropilene offre soluzioni eccellenti per la conservazione e la preparazione dell'analisi dei campioni, consentendo di gestire, conservare e trasportare facilmente diluizioni e aliquote. Tutte le piastre sono in formato ANSI, per la compatibilità con i sistemi automatizzati. Per agevolare ulteriormente la conservazione e il tracciamento, tutte le piastre possono essere fornite con codici a barre personalizzati.
Highlights
  • Designed for optimal sample recovery
  • Each square well is specifically designed with an independent sealing rim to prevent cross-contamination
  • U-bottom (AB-0661) to aid resuspension or conical bottom (AB-0932) for ease of sample retrieval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Custom Barcoding Available
Standard
8 x 12
Individually Wrapped
Abgene
96-well plate
Polypropylene
96
Cleanroom
Square, Round Bottom (U-well)
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
50
50/Cs.
Yes
ANSI/ SLAS Standard
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Con pozzetti a geometria quadrata che facilitano un'aerazione efficiente del campione e pozzetti con fondo a U per facilitare la risospensione
Autoclavable
Low binding PP
Incolore
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
2200 μL
1900 μL
Non trattata
Yes
5000 x g
1
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.
PCR Ready