Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, Pink, Center hole, 8-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
160.14€ - 462.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Tipo | Screw Cap |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Material (Liner) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12901021
|
Fisherbrand™
08 15 2289 |
Red, White, Pink | Silicone/PTFE | 1 mm | N/A | ||||
13495489
|
Fisherbrand™
08 15 2463 |
Red, White, Pink | Silicone/PTFE | 1.3 mm |
297.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
13485479
|
Fisherbrand™
08 15 2466 |
Red-Orange, Transparent, Pink | Natural Rubber/TEF | 1.3 mm | N/A | ||||
13405489
|
Fisherbrand™
08 15 2461 |
Beige, Red-Orange, Pink | Red Rubber/PTFE | 1 mm | N/A | ||||
13475499
|
Fisherbrand™
08 15 2493 |
Red, White, Pink | Silicone/PTFE | 1.3 mm | N/A | ||||
Descrizione
- 8mm
- PP
- Screw Cap
- Pink
- Center hole
- 8-425 thread
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
8 mm | |
Polypropylene | |
GC, HPLC | |
Screw Cap |