Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Seal, Pink, Center hole, 8-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca:  Fisherbrand™ 08 15 2466
Codice prodotto. 13485479
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • 8mm
  • PP
  • Screw Cap
  • Pink
  • Center hole
  • 8-425 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Natural Rubber/TEF
8 mm
GC, HPLC
1.3 mm
8-425
Red-Orange, Transparent, Pink
Polypropylene
100
Screw Cap