Learn More
Ansell™ 76-301 Series Tiger Paw™ PVC Light Weight Gloves
Made from polyester plated with cotton, Tiger Paw™ offers many features and benefits at an economical price. This heavier construction ensures a more robust glove for heavier applications.
40.05€
Specifica
Materiale parte posteriore PVC
Certificazione/Conformità Standard CATEGORY II EN 388 : 214X
Materiale polso PVC
Colore Natural, Blue
Product Type Lightweight Gloves
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12616991
Vedere i documenti
Ansell™
76301100
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12636991
Vedere i documenti
Ansell™
76301080
8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12626991
Vedere i documenti
Ansell™
76301070
7
40.05€
12 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12646991
Vedere i documenti
Ansell™
76301090
9 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Made from polyester plated with cotton
  • Knitted construction
  • Polyester cotton liner
  • Dotted on palm side finish
  • Knitwrist cuff
Specifica
Specifica
PVC
PVC
Lightweight Gloves
Polyester Cotton
12 paia
Standard CATEGORY II EN 388 : 214X
Natural, Blue
Knit
Dotted-palm
76-301