Learn More
Ansell™ 76-301 Series Tiger Paw™ PVC Light Weight Gloves
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Descrizione
- Made from polyester plated with cotton
- Knitted construction
- Polyester cotton liner
- Dotted on palm side finish
- Knitwrist cuff
Specifica
Specifica
Materiale parte posteriore | PVC |
Certificazione/Conformità | Standard CATEGORY II EN 388 : 214X |
Materiale polso | PVC |
Colore | Natural, Blue |
Product Type | Lightweight Gloves |
Size | 9 |
Stile polso guanto | Knit |
Rivestimento interno | Polyester Cotton |
Tipo di palmo | Dotted-palm |
Quantità | 12 paia |