Learn More
Tenak™ 65 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 100 and 130 mm high cryoboxes.
80.40€ - 88.15€
Specifica
Tipo | Grid Divider |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 100 and 130 mm high cryoboxes |
Altezza (sistema metrico) | 65 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Array di provette | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Array di provette | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15240554
|
Tenak™
TE22148 |
Vials with 31 mm O.D. | 4 x 4 cells |
80.40€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15230554
|
Tenak™
TE22147 |
Vials with 41 mm O.D. | 3 x 3 cells |
80.40€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15250554
|
Tenak™
TE22149 |
Vials with 24 mm O.D. | 5 x 5 cells |
80.40€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15250634
|
Tenak™
TE22737 |
Vials with 21 mm O.D. | 6 x 6 cells |
83.35€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15270634
|
Tenak™
TE22739 |
Vials with 31.75 mm O.D. | 4 x 4 cells |
83.35€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15280634
|
Tenak™
TE22740 |
Vials with 42.50 mm O.D. | 3 x 3 cells |
83.35€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15210454
|
Tenak™
TE22142 |
Vials with 15 mm O.D. | 8 x 8 cells |
85.75€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15220454
|
Tenak™
TE22144 |
Vials with 13 mm O.D. | 9 x 9 cells |
85.75€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15230454
|
Tenak™
TE22146 |
Vials with 12 mm O.D. | 10 x 10 cells |
85.75€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15280444
|
Tenak™
TE22734 |
Vials with 13.75 mm O.D. | 9 x 9 cells |
88.15€
pezzi 36 |
Spedizione stimata: 18-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Specifica
Grid Divider | |
100 and 130 mm high cryoboxes | |
65 mm |