Learn More
Tenak™ 65 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 100 and 130 mm high cryoboxes.
Marca:  Tenak™ TE22147
Codice prodotto. 15230554
  • 80.40€ / pezzi 36
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use in cardboard cryoboxes
  • Holds cryogenic vials
  • Grid style divider
Specifica
Specifica
Grid Divider
Vials with 41 mm O.D.
65 mm
100 and 130 mm high cryoboxes
3 x 3 cells