Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ start Western Blotting Detection Reagent
Il reagente è composto da un substrato chemioluminescente a base di luminol concepito per rilevare le proteine immobilizzate su una membrana
151.00€ - 241.00€
Specifica
Product Type | Reagente di rilevazione per Western Blotting Amersham™ ECL™ start |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Routine and confirmatory Western blotting |
Requisiti di stoccaggio | Da 4 ° a 8 °C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15387655
|
Cytiva
RPN3243 |
200 ml |
151.00€
200mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15397655
|
Cytiva
RPN3244 |
400 mL |
241.00€
400mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Amersham™ ECL™ start is a chemiluminescent detection reagent in the Amersham ECL product family that is recommended for confirmatory analysis and detection of high to medium levels of endogenous proteins. Amersham ECL start has a long signal duration, which enables multiple exposures of the membrane plus a convenient time window between experiment and analysis.
- Long signal duration provides assay design flexibility and robust detection of large experimental sets
- Produces low background, regardless of method of detection
- Working solution is stable for five days
- Long shelf life of 18 hours is convenient for those who run Western blots infrequently
- Detection on X-ray film or CCD Imager
- Recommended Membrane: PVDF or nitrocellulose
- For detection of high abundant proteins
- Colorless detection reagent 1 and 2
Applications:
Routine and confirmatory Western blotting
Specifica
Reagente di rilevazione per Western Blotting Amersham™ ECL™ start | |
Routine and confirmatory Western blotting | |
Da 4 ° a 8 °C |