Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ start Western Blotting Detection Reagent
Il reagente è composto da un substrato chemioluminescente a base di luminol concepito per rilevare le proteine immobilizzate su una membrana
Marca: Cytiva RPN3244
Descrizione
Amersham™ ECL™ start is a chemiluminescent detection reagent in the Amersham ECL product family that is recommended for confirmatory analysis and detection of high to medium levels of endogenous proteins.
- Long signal duration provides assay design flexibility and robust detection of large experimental sets
- Produces low background, regardless of method of detection
- Working solution is stable for five days
- Long shelf life of 18 hours is convenient for those who run Western blots infrequently
- Detection on X-ray film or CCD Imager
- Recommended Membrane: PVDF or nitrocellulose
- For detection of high abundant proteins
- Colorless detection reagent 1 and 2
Applications:
Routine and confirmatory Western blotting
Specifica
ECL Western Blotting Detection Reagent | |
400 mL | |
Routine and confirmatory Western blotting | |
18°C to 30°C |
Sicurezza e movimentazione
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 4% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 4% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.