Learn More
Heidolph™ 5° Angle Platform Shakers
Features a tilt angle of 5° for soft and gentle movements.
1885.00€ - 1910.00€
Specifica
Angolo di oscillazione | 5° |
---|---|
Capacità portata carico (sistema metrico) | 5 kg |
Intervallo di velocità | 2 to 50 rpm |
Requisiti elettrici | 230/240 V, 50/60 Hz |
Tensione | 230/240 V |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni interne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni interne (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10707451
|
Heidolph™
543-32205-00 |
375 x 320 x 185 mm |
1910.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10213031
|
Heidolph™
543-42205-00 |
375 x 320 x 195 mm |
1885.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- The Polymax 1040 is a medium-sized model and accepts load capacities of 5 kg
- Features a tilt angle of 5° for soft and gentle movements
- Use this model for any vessel - culture plates, media bottles, Erlenmeyer flasks - there is no limit
- Set and continuously adjust the variable speed on the analog control knob from 2 to 50 rpm - ideal for cell culture plates
- This model is suitable for the modular incubator system and is recommended for applications which require variable temperature control up to 65 °C
Specifica
5° | |
2 to 50 rpm | |
230/240 V | |
EN 60529 | |
375 mm | |
Electronic | |
Non-skid Rubber mat |
5 kg | |
230/240 V, 50/60 Hz | |
0°C to 50°C | |
50/60 Hz | |
320 mm | |
80% | |
1 to 120 min. |