Learn More
Heidolph™ 5° Angle Platform Shakers
Features a tilt angle of 5° for soft and gentle movements.
Marca:  Heidolph™ 543-32205-00
1369.26 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10707451
  • 1910.00€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The Duomax 1030 is a medium-sized model and accepts load capacities of 5 kg
  • Features a tilt angle of 5° for soft and gentle movements 
  • Use this model for any vessel - culture plates, media bottles, Erlenmeyer flasks - there is no limit
  • Set and continuously adjust the variable speed on the analog control knob from 2 to 50 rpm - ideal for cell culture plates
  • This model is suitable for the modular incubator system and is recommended for applications which require variable temperature control up to 65 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 to 50 rpm
230/240 V
EN 60529
375 mm
185 mm
Electronic
80%
1 to 120 min.
5 kg
230/240 V, 50/60 Hz
0°C to 50°C
50/60 Hz
375 x 320 x 185 mm
320 mm
Duomax 1030
Non-skid Rubber mat