Learn More
4-Piperazinoacetophenone, 94%
CAS: 51639-48-6 | C12H16N2O | 204.27 g/mol
31.34€ - 400.00€
Identificatori chimici
CAS | 51639-48-6 |
---|---|
Formula molecolare | C12H16N2O |
Molecular Weight (g/mol) | 204.27 |
Numero MDL | MFCD00005962 |
InChI Key | KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone |
PubChem CID | 97269 |
IUPAC Name | 1-(4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10696552
|
Thermo Scientific Acros
159570050 |
5 g | Bottiglia in vetro | N/A | |||||
10337910
|
Thermo Scientific Acros
159570250 |
25 g | Bottiglia in vetro | N/A | |||||
10532371
|
Thermo Scientific Acros
159571000 |
100 g | Bottiglia in vetro | N/A | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
51639-48-6 | |
204.27 | |
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N | |
97269 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 |
C12H16N2O | |
MFCD00005962 | |
1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone | |
1-(4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone |
Specifica
4-Piperazinoacetophenone | |
51639-48-6 | |
100.0 | |
Yellow | |
94% | |
MFCD00005962 | |
KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone | |
97269 | |
94% |
94% | |
92.0 | |
107°C to 110°C | |
Authentic | |
C12H16N2O | |
1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2 | |
204.27 | |
204.27 | |
Chunks and/or Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 257-332-6
- 4-Piperazinoacetophenone
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.