Learn More
4-Piperazinoacetophenone, 94%
Codice prodotto. 10337910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 51639-48-6 | C12H16N2O | 204.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51639-48-6
Formula molecolare C12H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 204.27
Numero MDL MFCD00005962
InChI Key KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
PubChem CID 97269
IUPAC Name 1-(4-piperazin-1-ylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Piperazinoacetophenone
Nota nome 94%
CAS min. % 92.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 107°C to 110°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 204.27
Percent Purity 94%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Piperazinoacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.