Learn More
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 208399-66-0 | C8H11BO3 | 165.98 g/mol
57.18€ - 195.98€
Identificatori chimici
CAS | 208399-66-0 |
---|---|
Formula molecolare | C8H11BO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 165.98 |
Numero MDL | MFCD02684315 |
InChI Key | AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 4-methoxy-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl boranediol, 4-methoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenbylboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenylboronicacid, boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl, 2-methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, acmc-1cge6 |
PubChem CID | 2773486 |
IUPAC Name | (4-methoxy-2-methylphenyl)boronic acid |
SMILES | COC1=CC=C(B(O)O)C(C)=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10297597
|
Thermo Scientific Acros
393850010 |
1 g | Glass Bottle |
57.18€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10257647
|
Thermo Scientific Acros
393850050 |
5 g | Glass Bottle |
195.98€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
208399-66-0 | |
165.98 | |
AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N | |
2773486 | |
COC1=CC=C(B(O)O)C(C)=C1 |
C8H11BO3 | |
MFCD02684315 | |
4-methoxy-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl boranediol, 4-methoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenbylboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenylboronicacid, boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl, 2-methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, acmc-1cge6 | |
(4-methoxy-2-methylphenyl)boronic acid |
Specifica
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid | |
96.0 | |
148.0°C to 161.0°C | |
Authentic | |
C8H11BO3 | |
4-methoxy-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl boranediol, 4-methoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenbylboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenylboronicacid, boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl, 2-methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, acmc-1cge6 | |
COC1=CC=C(B(O)O)C(C)=C1 | |
165.98 | |
165.98 | |
Crystalline Solid |
208399-66-0 | |
100.0 | |
White | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD02684315 | |
AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N | |
(4-methoxy-2-methylphenyl)boronic acid | |
2773486 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for bre
GHS Signal Word: Warning
- 4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.