Learn More
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10257647
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
CAS: 208399-66-0 | C8H11BO3 | 165.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 208399-66-0
Formula molecolare C8H11BO3
Molecular Weight (g/mol) 165.98
Numero MDL MFCD02684315
InChI Key AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxy-2-methylphenyl boronic acid, 2-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl boranediol, 4-methoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenbylboronic acid, 4-methoxy-2-methylphenylboronicacid, boronic acid, 4-methoxy-2-methylphenyl, 2-methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, acmc-1cge6
PubChem CID 2773486
IUPAC Name (4-methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 148.0°C to 161.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 165.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.