Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Epichlortetracycline hydrochloride, can be used as secondary standard
4-Epichlortetracycline hydrochloride, CAS # 14297-93-9, is a broad-spectrum, bacteriostatic antibiotic of the tetracycline antibiotic family.
174.87€ - 547.73€
Identificatori chimici
CAS | 101342-45-4 |
---|---|
Formula molecolare | C22H23ClN2O8·ClH |
Molecular Weight (g/mol) | 515.34 |
Numero MDL | MFCD09842537 |
InChI Key | QYAPHLRPFNSDNH-PNEIEYGESA-N |
Sinonimo | epichlortetracycline hydrochloride |
PubChem CID | 92043146 |
IUPAC Name | (4R,4aS,5aS,6R,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
SMILES | CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10731331
|
Thermo Scientific Chemicals
268231000 |
100 mg | Bottiglia in vetro |
174.87€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10105160
|
Thermo Scientific Chemicals
268235000 |
500 mg | Bottiglia in vetro |
547.73€
500mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• 4-Epichlortetracycline is the hydrochloride salt of 4-Epichlortetracycline, a tetracycline ring structure with a chloride substitution
• 4-Epichlortetracycline hydrochloride (4-Epi-chlortetracycline) is an epimer of chlortetracycline
• 4-Epichlortetracycline suppresses neutrophil activity and dampens the immune response
• Acts as an aminoacyl-tRNA analog to disrupt polypeptide synthesis, reducing bacterial growth Applications
• Can be used for in vitro research on cancer and inflammatory mechanisms
• Intended for use as a selective agent and secondary standard
Identificatori chimici
101342-45-4 | |
515.34 | |
QYAPHLRPFNSDNH-PNEIEYGESA-N | |
92043146 | |
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl |
C22H23ClN2O8·ClH | |
MFCD09842537 | |
epichlortetracycline hydrochloride | |
(4R,4aS,5aS,6R,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
Specifica
4-Epichlortetracycline hydrochloride | |
101342-45-4 | |
100.0 | |
Orange to Yellow | |
80% min. (as is,calculated) | |
MFCD09842537 | |
Solubility in water: 67g/L. Other solubilities: 20g/L methanol | |
CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl | |
515.34 | |
515.34 | |
Powder |
97% | |
96.0 | |
250.0°C | |
Authentic | |
C22H23ClN2O8·ClH | |
epichlortetracycline hydrochloride | |
QYAPHLRPFNSDNH-PNEIEYGESA-N | |
(4R,4aS,5aS,6R,12aR)-7-chloro-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
92043146 | |
≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC) |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Suspected of damaging the unborn child.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF exposed o
GHS Signal Word: Warning
- 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.