Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Epichlortetracycline hydrochloride, can be used as secondary standard
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• 4-Epichlortetracycline is the hydrochloride salt of 4-Epichlortetracycline, a tetracycline ring structure with a chloride substitution
• 4-Epichlortetracycline hydrochloride (4-Epi-chlortetracycline) is an epimer of chlortetracycline
• 4-Epichlortetracycline suppresses neutrophil activity and dampens the immune response
• Acts as an aminoacyl-tRNA analog to disrupt polypeptide synthesis, reducing bacterial growth Applications
• Can be used for in vitro research on cancer and inflammatory mechanisms
• Intended for use as a selective agent and secondary standard
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Epichlortetracycline hydrochloride |
Nota nome | 97% |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 250.0°C |
Colore | Orange to Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 80% min. (as is,calculated) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 500 mg |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Epichlortetracycline hydrochloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.