Learn More
4-Chlorobenzaldehyde, 98%
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
28.35€ - 300.00€
Identificatori chimici
CAS 104-88-1
Formula molecolare C7H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 140.57
InChI Key AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
IUPAC Name 4-chlorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10357560
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
150441000
100 g Bottiglia in vetro
28.35€
100g
10397700
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
150442500
250 g Bottiglia in vetro
36.30€
250g
10523701
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
150440010
1 kg Bottiglia in vetro
98.90€
1kg
11944801
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
150440050
5 kg Plastic drum Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
104-88-1
140.57
p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
CHEBI:28105
C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
C7H5ClO
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
7726
4-chlorobenzaldehyde
Specifica
4-Chlorobenzaldehyde
>46.0°C
1.1960g/mL
88°C
97.5% min. (GC)
ClC6H4CHO
1.196
Solubility in water: 935mg/l (20°C)
C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
140.57
CHEBI:28105
98%
104-88-1
White to Yellow
214.0°C
Authentic
C7H5ClO
07,235
p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
4-chlorobenzaldehyde
7726
140.57
Crystalline Mass
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN:
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 203-247-4
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.