Learn More
4-Chlorobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11944801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-88-1
Formula molecolare C7H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 140.57
InChI Key AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
IUPAC Name 4-chlorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzaldehyde
Punto di fusione >46.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.1960g/mL
Punti di ebollizione 214.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare ClC6H4CHO
Quantità 5 kg
Beilstein 07,235
Gravità specifica 1.196
Informazioni di solubilità Solubility in water: 935mg/l (20°C)
Peso formulazione 140.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass