Learn More
4-Acryloylmorpholine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5117-12-4 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
24.20€ - 72.10€
Identificatori chimici
CAS | 5117-12-4 |
---|---|
Formula molecolare | C7H11NO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 141.17 |
InChI Key | XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C=CC(=O)N1CCOCC1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11915491
|
Thermo Scientific Acros
439250500 |
50 mL | Bottiglia in vetro | N/A | |||||
11925491
|
Thermo Scientific Acros
439252500 |
250 mL | Bottiglia in vetro | N/A | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
5117-12-4 | |
141.17 | |
C=CC(=O)N1CCOCC1 |
C7H11NO2 | |
XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N |
Specifica
4-Acryloylmorpholine | |
96.0 | |
-35.0°C | |
1.1220g/mL | |
113°C | |
96% min. (GC) | |
1.122 | |
XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N | |
1-morpholin-4-ylprop-2-en-1-one | |
98723 | |
97% |
5117-12-4 | |
100.0 | |
Colorless to Yellow | |
158.0°C (50.0 mmHg) | |
Authentic | |
C7H11NO2 | |
4-acryloylmorpholine, 1-morpholinoprop-2-en-1-one, n-acrylylmorpholine, n-acryloylmorpholine, morpholine, 4-1-oxo-2-propenyl, poly acryloylmorpholine, acryloylmorpholine, acryloyl morpholine, 1-morpholin-4-yl prop-2-en-1-one, unii-k0y58p61ja | |
C=CC(=O)N1CCOCC1 | |
141.17 | |
141.17 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Get medical attention/advice if you feel unwell.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
- 4-Acryloylmorpholine, 97%
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.