Learn More
4-Acryloylmorpholine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11925491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 5117-12-4 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5117-12-4
Formula molecolare C7H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 141.17
InChI Key XLPJNCYCZORXHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acryloylmorpholine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -35.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1220g/mL
Punti di ebollizione 158.0°C (50.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mL
Gravità specifica 1.122
Sinonimo methyl 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 3-hydroxy-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-hydroxy-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem7744, acmc-1aqhj, maybridge3_005989, 3-hydroxy-2-methoxycarbonylthiophene, 3-hydroxy-2-methoxycarbonyl-thiophene, methyl 3-hydroxythiophen-2-caboxylate
IUPAC Name methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
PubChem CID 581127
Peso formulazione 141.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Acryloylmorpholine, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.