Learn More
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
17.30€ - 56.30€
Identificatori chimici
CAS 2164-83-2
Formula molecolare C4H3N3O4
Molecular Weight (g/mol) 157.09
Numero MDL MFCD00006110
InChI Key ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
PubChem CID 75105
IUPAC Name 6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one
SMILES OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10251383
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
305410050
5 g Bottiglia in vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10359070
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
305410250
25 g Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
2164-83-2
157.09
ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
75105
OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
C4H3N3O4
MFCD00006110
4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one
Specifica
4, 6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
2164-83-2
100.0
Yellow
95%
MFCD00006110
ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one
75105
95%
95%
94.0
>300°C
Authentic
C4H3N3O4
4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
157.09
157.09
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 218-504-6
missing translation for 'tsca' : TSCA