Learn More
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4, 6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine |
Nota nome | 95% |
CAS min. % | 94.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | >300°C |
Colore | Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 25 g |