Learn More
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 96%
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124.18 g/mol
36.60€ - 109.00€
Identificatori chimici
CAS 1073-13-8
Formula molecolare C8H12O
Molecular Weight (g/mol) 124.18
Numero MDL MFCD00009695
InChI Key HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
IUPAC Name 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11450490
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
017162.03
1 g
36.60€
1g
11383327
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
017162.06
5 g
109.00€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1073-13-8
124.18
HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
136839
CC1(C)CCC(=O)C=C1
C8H12O
MFCD00009695
4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one
Specifica
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
0.944 g/mL
64°C (148°F)
MFCD00009695
4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
CC1(C)CCC(=O)C=C1
124.18
124.18
Liquid
1073-13-8
73°C to 74°C (14 mmHg)
C8H12O
Air sensitive
HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one
136839
≥97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures