Learn More
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 96%
Codice prodotto. 11383327
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 1073-13-8 | C8H12O | 124.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073-13-8
Formula molecolare C8H12O
Molecular Weight (g/mol) 124.18
Numero MDL MFCD00009695
InChI Key HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethylcyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-2-cyclohexenone, 4,4-dimethylcyclohexenone, 4,4-dimethyl-2-cyclohexene-1-one, 4,4-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one, pubchem17152, acmc-1bxzo, 3,3-dimethylcyclohexene-6-one
PubChem CID 136839
IUPAC Name 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1(C)CCC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Densità 0.944 g/mL
Punti di ebollizione 73°C to 74°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 64°C (148°F)
Quantità 5 g
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 124.18
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Liquid