Learn More
4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine, 96%, Thermo Scientific™
27.90€ - 96.00€
Identificatori chimici
CAS 936-52-7
Formula molecolare C9H15NO
Molecular Weight (g/mol) 153.225
Numero MDL MFCD00006162
InChI Key VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine
PubChem CID 70294
IUPAC Name 4-(cyclopenten-1-yl)morpholine
SMILES C1CC=C(C1)N2CCOCC2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11379963
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00262.14
25 g N/A N/A N/A
11389963
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00262.22
100 g N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
936-52-7
153.225
VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N
70294
C1CC=C(C1)N2CCOCC2
C9H15NO
MFCD00006162
1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine
4-(cyclopenten-1-yl)morpholine
Specifica
4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine
0.957
64°C (147°F)
1.5118
117154
VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N
4-(cyclopenten-1-yl)morpholine
70294
96%
936-52-7
105°C to 106°C (12 mmHg)
C9H15NO
MFCD00006162
1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine
C1CC=C(C1)N2CCOCC2
153.225
153.23
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 213-316-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QE0685000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold