Learn More
4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11389963
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 936-52-7
Formula molecolare C9H15NO
Molecular Weight (g/mol) 153.225
Numero MDL MFCD00006162
InChI Key VAPOFMGACKUWCI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-morpholinocyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 1-morpholino-1-cyclopentene, morpholine, 4-1-cyclopenten-1-yl, 4-1-cyclopenten-1-yl morpholine, 4-1-cyclopentenyl morpholine, 1-n-morpholino cyclopentene, n-1-cyclopenten-1-yl-morpholine, 4-cyclopent-1-en-1-yl morpholine
PubChem CID 70294
IUPAC Name 4-(cyclopenten-1-yl)morpholine
SMILES C1CC=C(C1)N2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine
Densità 0.957
Punti di ebollizione 105°C to 106°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 64°C (147°F)
Indice di rifrazione 1.5118
Quantità 100 g
Beilstein 117154
Peso formulazione 153.23
Percent Purity 96%
Titolo del prodotto
4-(1-Cyclopenten-1-yl)morpholine, 96%, Thermo Scientific™ >