Learn More
3-Methylbenzeneboronic acid, 97%
CAS: 17933-03-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
23.85€ - 196.00€
Identificatori chimici
CAS | 17933-03-8 |
---|---|
Formula molecolare | C7H9BO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 135.96 |
Numero MDL | MFCD00040198 |
InChI Key | BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid |
PubChem CID | 2733950 |
IUPAC Name | (3-methylphenyl)boronic acid |
SMILES | CC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11456206
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23025.03 |
1 g |
23.85€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11466206
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23025.06 |
5 g |
99.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11476206
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23025.14 |
25 g |
196.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Suzuki coupling reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
17933-03-8 | |
135.96 | |
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N | |
2733950 | |
CC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C7H9BO2 | |
MFCD00040198 | |
3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid | |
(3-methylphenyl)boronic acid |
Specifica
3-Methylbenzeneboronic acid | |
∼160°C to 162°C | |
MFCD00040198 | |
3-tolylboronic acid, m-tolylboronic acid, 3-methylphenyl boronic acid, 3-methylbenzeneboronic acid, 3-methyl phenyl boronic acid, 3-tolyboronic acid, 3-methylphenyl boranediol, m-methylphenylboronic acid, m-tolyl boronic acid | |
CC1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
135.96 | |
135.96 |
17933-03-8 | |
C7H9BO2 | |
2935968 | |
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N | |
(3-methylphenyl)boronic acid | |
2733950 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'rtecsNumber' : ED7788888
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures