Learn More
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 99%
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
18.70€ - 288.00€
Identificatori chimici
CAS 118-71-8
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Numero MDL MFCD00006578
InChI Key XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 8369
ChEBI CHEBI:69438
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10456812
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
121550050
5 g Bottiglia in vetro
18.70€
5g
10520951
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
121550250
25 g Bottiglia in vetro
43.30€
25g
10205070
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
121551000
100 g Bottiglia in vetro
106.00€
100g
10494925
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
121555000
500 g Glass Bottle
288.00€
500g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
118-71-8
126.11
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
8369
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
C6H6O3
MFCD00006578
maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
CHEBI:69438
Specifica
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
98.5
160°C to 164°C
170°C (100.0 mmHg)
98.5 % min. (GC)
MFCD00006578
maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2-methylpyran-4-one
8369
126.11
Liquid
118-71-8
100.0
Colorless
Authentic
C6H6O3
15, 5777
Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol,sparingly soluble in benzene and ether
CC1=C(O)C(=O)C=CO1
126.11
CHEBI:69438
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 204-271-8
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.