Learn More
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 99%
Codice prodotto. 10494925 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
CAS: 118-71-8 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-71-8
Formula molecolare C6H6O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Numero MDL MFCD00006578
InChI Key XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 8369
ChEBI CHEBI:69438
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 164°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 170°C (100.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 % min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 5777
Informazioni di solubilità Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol,sparingly soluble in benzene and ether
IUPAC Name 3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.