Learn More
3,3-Dimethylpiperidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
109.55€ - 165.83€
Identificatori chimici
CAS | 1193-12-0 |
---|---|
Formula molecolare | C7H15N |
Molecular Weight (g/mol) | 113.20 |
Numero MDL | MFCD00005995 |
InChI Key | CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 70942 |
IUPAC Name | 3,3-dimethylpiperidine |
SMILES | CC1(C)CCCNC1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11339969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25753.MD |
250 mg |
109.55€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11349969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25753.03 |
1 g |
165.83€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1193-12-0 | |
113.20 | |
CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-dimethylpiperidine |
C7H15N | |
MFCD00005995 | |
70942 | |
CC1(C)CCCNC1 |
Specifica
3,3-Dimethylpiperidine | |
0.81 | |
26°C (79°F) | |
C7H15N | |
MFCD00005995 | |
Air Sensitive | |
CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,3-dimethylpiperidine | |
70942 | |
95% |
1193-12-0 | |
134°C to 136°C | |
Amine-like | |
1.4475 | |
UN2733 | |
piperidine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-piperidine, 3,3-dimethyl piperidine, pubchem10316, acmc-1bo7w, 3,3-dimethylpiperdine | |
CC1(C)CCCNC1 | |
113.20 | |
113.2 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H318-H226
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapour.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-767-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures