Learn More
3,3-Dimethylpiperidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11339969
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1193-12-0
Formula molecolare C7H15N
Molecular Weight (g/mol) 113.20
Numero MDL MFCD00005995
InChI Key CDODDZJCEADUQQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70942
IUPAC Name 3,3-dimethylpiperidine
SMILES CC1(C)CCCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Dimethylpiperidine
Densità 0.81
Punti di ebollizione 134°C to 136°C
Punto d'infiammabilità 26°C (79°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.4475
Quantità 250 mg
Numero UN UN2733
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo piperidine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-piperidine, 3,3-dimethyl piperidine, pubchem10316, acmc-1bo7w, 3,3-dimethylpiperdine
Peso formulazione 113.2
Percent Purity 95%