Learn More
2-Pyridin-3-ylpiperidine, 97%
CAS: 13078-04-1 | C10H14N2 | 162.24 g/mol
243.00€ - 730.00€
Identificatori chimici
CAS 13078-04-1
分子式 C10H14N2
分子量 (g/mol) 162.24
MDL 编号 MFCD00006370
InChI 键 MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N
同义词 3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
PubChem CID 2181
ChEBI CHEBI:28986
IUPAC 名称 3-piperidin-2-ylpyridine
SMILES C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca 数量 Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca 数量 Prezzo Quantità e disponibilità  
15552353
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
458980010
1 g
243.00€
1g
15562353
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
458980050
5 g
730.00€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
13078-04-1
162.24
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N
2181
3-piperidin-2-ylpyridine
C10H14N2
MFCD00006370
3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
CHEBI:28986
C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1
Specifica
2-Pyridin-3-ylpiperidine
9.0°C
270.0°C to 272.0°C
Authentic
Glass Bottle
MFCD00006370
3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1
162.24
CHEBI:28986
97%
13078-04-1
1.0460g/mL
93°C
96% min. (GC)
C10H14N2
1.046
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N
3-piperidin-2-ylpyridine
2181
162.23
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Fatal if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fre
Danger
Identificativo prodotto
  • 2-Pyridin-3-ylpiperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.