Learn More
2-Pyridin-3-ylpiperidine, 97%
Codice prodotto. 15562353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
数量:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 13078-04-1 | C10H14N2 | 162.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13078-04-1
分子式 C10H14N2
分子量 (g/mol) 162.24
MDL 编号 MFCD00006370
InChI 键 MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N
同义词 3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl
PubChem CID 2181
ChEBI CHEBI:28986
IUPAC 名称 3-piperidin-2-ylpyridine
SMILES C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1
Specifica
化学名称或材料 2-Pyridin-3-ylpiperidine
熔点 9.0°C
密度 1.0460g/mL
沸点 270.0°C to 272.0°C
燃点 93°C
红外光谱 Authentic
检测百分比范围 96% min. (GC)
数量 5 g
比重 1.046
化学式量 162.23
纯度百分比 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Pyridin-3-ylpiperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.