Learn More
2-Propanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.8% (GC)
114.00€ - 830.41€
Identificatori chimici
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Formula molecolare | C3H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 60.096 |
Numero MDL | MFCD00011674 |
InChI Key | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
IUPAC Name | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15634000
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33539-6X1L |
6 x 1 L | Poly Bottle |
303.25€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15614000
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33539-4X2.5L-GL |
4 x 2.5 L | Bottiglia in vetro |
830.41€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15612169
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33539-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Poly Bottle |
114.00€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15604000
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33539-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Poly Bottle |
729.57€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Identificatori chimici
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Specifica
2-Propanol | |
-89.5°C | |
Colorless | |
77°C | |
12°C (53.6°F) | |
Alcohol-like | |
n20/D 1.3770 to 1.3780 | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
UN1219 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
≥99.8% (GC) |
Neutral | |
67-63-0 | |
0.785g/mL at 25°C | |
0.02 | |
750°F | |
Liquido | |
0 to 0.001% | |
(CH3)2CHOH | |
33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C) | |
635639 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1g/mol | |
ACS/Reagent ISO/Reagent Ph. Eur./puriss. p.a. |
Sicurezza e movimentazione
P210-P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Isopropanol
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-661-7
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- 2-Propanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.