missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Propanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™

Codice prodotto. 15612169
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Poly Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.8% (GC)

SOLVENTI ACS PER USO GENERALE

  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS

Identificatori chimici

CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Propanol
pH Neutral
Punto di fusione -89.5°C
Colore Colorless
Densità 0.785g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 77°C
Quantità 4 x 2.5 L
Limite di esplosione 0.02
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Punto di combustione 750°F
Odore Alcohol-like
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.3770 to 1.3780
Residuo dopo l'evaporazione 0 to 0.001%
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Numero UN UN1219
Beilstein 635639
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99.8% (GC)
Grado ACS/Reagent ISO/Reagent Ph. Eur./puriss. p.a.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato