Learn More
2-Octanol, 97%, Honeywell™
0.97
22.38€ - 45.57€
Identificatori chimici
CAS 123-96-6
Formula molecolare C8H18O
Molecular Weight (g/mol) 130.231
Numero MDL MFCD00004591
InChI Key SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC Name octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15627990
Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
O4504-100ML
100 mL Bottiglia in vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15637990
Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
O4504-1L
1 L Bottiglia in vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Identificatori chimici
123-96-6
130.231
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
20083
octan-2-ol
C8H18O
MFCD00004591
2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
CHEBI:37869
CCCCCCC(C)O
Specifica
2-Octanol
Colorless
174°C to 181°C
Unpleasant
CH3(CH2)5CH(OH)CH3
2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
octan-2-ol
20083
130.23g/mol
Liquid
123-96-6
0.819g/mL at 25°C
71°C (159.8°F)
C8H18O
MFCD00004591
0.986g/L at 20°C in water
CCCCCCC(C)O
130.231
CHEBI:37869
0.97
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P280-P305 + P351 + P338 + P310
missing translation for 'rtecsNumber' : 204-667-0