Learn More
2-Octanol, 97%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Octanol |
Colore | Colorless |
Densità | 0.819g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 174°C to 181°C |
Punto d'infiammabilità | 71°C (159.8°F) |
Odore | Unpleasant |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | CH3(CH2)5CH(OH)CH3 |
Quantità | 1 L |
Informazioni di solubilità | 0.986g/L at 20°C in water |