Learn More
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride, 97%
CAS: 863753-30-4 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
99.00€ - 351.00€
Identificatori chimici
CAS 863753-30-4
Formula molecolare C6H9BClNO2
Molecular Weight (g/mol) 173.40
Numero MDL MFCD02258096
InChI Key WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hcl
PubChem CID 16427090
SMILES Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11996121
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
445310010
1 g
99.00€
1g
11906131
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
445310050
5 g
351.00€
5g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
863753-30-4
173.40
WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
16427090
C6H9BClNO2
MFCD02258096
2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hcl
Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifica
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
96% min. (HPLC)
C6H9BClNO2
2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hcl
Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O
173.40
173.41
863753-30-4
Glass Bottle
MFCD02258096
WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
(2-aminophenyl)boronic acid hydrochloride
16427090
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS Signal Word: Warning
Identificativo prodotto
  • 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.