Learn More
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11906131 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 863753-30-4 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 863753-30-4
Formula molecolare C6H9BClNO2
Molecular Weight (g/mol) 173.40
Numero MDL MFCD02258096
InChI Key WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hcl
PubChem CID 16427090
SMILES Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
IUPAC Name (2-aminophenyl)boronic acid;hydrochloride
Peso formulazione 173.41
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.