Learn More
2-Aminobenzotrifluoride, 99%
CAS: 88-17-5 | C7H6F3N | 161.13 g/mol
14.85€ - 537.00€
Identificatori chimici
CAS | 88-17-5 |
---|---|
Formula molecolare | C7H6F3N |
Molecular Weight (g/mol) | 161.13 |
Numero MDL | MFCD00007718 |
InChI Key | VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene |
PubChem CID | 6922 |
IUPAC Name | 2-(trifluoromethyl)aniline |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10647242
|
Thermo Scientific Acros
103180050 |
5 mL | Bottiglia in vetro |
14.85€
5mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10182220
|
Thermo Scientific Acros
103181000 |
100 mL | Bottiglia in vetro |
47.80€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10152270
|
Thermo Scientific Acros
103185000 |
500 mL | Bottiglia in vetro |
147.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10117623
|
Thermo Scientific Acros
103180025 |
2.5 L | Bottiglia in vetro |
537.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
88-17-5 | |
161.13 | |
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N | |
6922 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N |
C7H6F3N | |
MFCD00007718 | |
2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene | |
2-(trifluoromethyl)aniline |
Specifica
2-Aminobenzotrifluoride | |
88-17-5 | |
100.0 | |
Amber to Colorless | |
170.0°C to 173.0°C (15.0 mmHg) | |
Authentic | |
C7H6F3N | |
1.4800 to 1.4820 | |
12, II, 453 | |
2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene | |
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N | |
2-(trifluoromethyl)aniline | |
6922 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
-33.0°C | |
1.2960g/mL | |
65°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2NC6H4CF3 | |
MFCD00007718 | |
1.296 | |
Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ether,ethanol and diethyl ether | |
C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N | |
161.13 | |
161.13 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye irritation.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Toxic to aquatic lif
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plen
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 201-806-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Aminobenzotrifluoride
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.