Learn More
2-Aminobenzotrifluoride, 99%
Codice prodotto. 10117623 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
5mL
CAS: 88-17-5 | C7H6F3N | 161.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-17-5
Formula molecolare C7H6F3N
Molecular Weight (g/mol) 161.13
Numero MDL MFCD00007718
InChI Key VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminobenzotrifluoride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -33.0°C
Colore Amber to Colorless
Densità 1.2960g/mL
Punti di ebollizione 170.0°C to 173.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4CF3
Indice di rifrazione 1.4800 to 1.4820
Quantità 2.5 L
Beilstein 12, II, 453
Gravità specifica 1.296
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ether,ethanol and diethyl ether
Peso formulazione 161.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Aminobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.,Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.,Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.,Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.,IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.,Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.,Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.