Learn More
2,5-Diphenyloxazole, Scintillation Grade 99%, Thermo Scientific Chemicals
32.96€ - 1550.72€
Identificatori chimici
CAS | 92-71-7 |
---|---|
Formula molecolare | C15H11NO |
Molecular Weight (g/mol) | 221.26 |
Numero MDL | MFCD00005306 |
InChI Key | CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | PPO |
PubChem CID | 7105 |
IUPAC Name | 2,5-diphenyl-1,3-oxazole |
SMILES | O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10091090
|
Thermo Scientific Acros
117380250 |
25 g | Plastic Bottle |
32.96€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10102770
|
Thermo Scientific Acros
117381000 |
100 g | Plastic Bottle |
87.33€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10112770
|
Thermo Scientific Acros
117385000 |
500 g | Plastic Bottle |
322.61€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10793324
|
Thermo Scientific Acros
117380025 |
2.5 kg | Plastic Drum |
1550.72€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for fluorescence/luminescence spectroscopyIdentificatori chimici
92-71-7 | |
221.26 | |
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N | |
7105 | |
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C15H11NO | |
MFCD00005306 | |
PPO | |
2,5-diphenyl-1,3-oxazole |
Specifica
2, 5-Diphenyloxazole | |
99% | |
Crystalline Powder | |
100.0 | |
1.06g/mL | |
99% | |
C15H11NO | |
27, 78 | |
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-diphenyl-1,3-oxazole | |
7105 | |
≥98.5% |
70°C to 72°C | |
92-71-7 | |
98.5 | |
< 25 cpm | |
White | |
Authentic | |
MFCD00005306 | |
PPO | |
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
221.26 | |
221.26 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 202-181-3
missing translation for 'rtecsNumber' : RP6825000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,5-Diphenyloxazole