Learn More
2,5-Diphenyloxazole, Scintillation Grade 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for fluorescence/luminescence spectroscopy
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2, 5-Diphenyloxazole |
Punto di fusione | 70°C to 72°C |
Nota nome | 99% |
Forma fisica | Crystalline Powder |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Sfondo | < 25 cpm |
Densità | 1.06g/mL |
Colore | White |
Quantità | 500 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2,5-Diphenyloxazole