Learn More
2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester, 97%, Thermo Scientific™
42.25€ - 422.00€
Identificatori chimici
Formula molecolare C18H22BNO3
Numero MDL MFCD12546199
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15427805
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31401.03
1 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15437805
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31401.06
5 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15447805
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31401.14
25 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
C18H22BNO3
MFCD12546199
Specifica
2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester
C18H22BNO3
311.19
164°C to 167°C
MFCD12546199
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures