Learn More
2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15447805
2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15447805
25 g, 25g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15447805
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31401.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C18H22BNO3
Numero MDL MFCD12546199
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester
Punto di fusione 164°C to 167°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 311.19
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
2-(4-Phenoxyphenyl)ethylboronic acid diethanolamine ester, 97%, Thermo Scientific™ >