Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Laboratory Spoons
Flat-handled, oval-bowled spoons constructed of stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Laboratory Spoons are chemically resistant, sturdy and polished for easy cleaning.
5.30€ - 10.60€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Product Type | Laboratory Spoon |
Da utilizzare con (applicazione) | Multi-purpose spoon for a wide range of uses |
Diametro (sistema metrico) esterno | 10mm |
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10284551
|
Bochem™
3392 |
240 mm |
7.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10418242
|
Bochem™
3391 |
200 mm |
5.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10759431
|
Bochem™
3393 |
280 mm |
9.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10594641
|
Bochem™
3394 |
320 mm |
10.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10564261
|
Bochem™
3390 |
150 mm |
5.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Durable 18/10 stainless steel construction.
- Polished surface for easy cleaning.
- Oval bowl for easy material pickup and delivery.
Specifica
Autoclavable | |
Multi-purpose spoon for a wide range of uses | |
Stainless Steel (18/10) |
Laboratory Spoon | |
10mm |