Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Laboratory Spoons
Flat-handled, oval-bowled spoons constructed of stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Laboratory Spoons are chemically resistant, sturdy and polished for easy cleaning.
Marca:  Bochem™ 3391
Codice prodotto. 10418242
  • 5.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Durable 18/10 stainless steel construction.
  • Polished surface for easy cleaning.
  • Oval bowl for easy material pickup and delivery.
Specifica
Specifica
1 Ea.
Laboratory Spoon
10mm
200 mm
Autoclavable
Multi-purpose spoon for a wide range of uses
Stainless Steel (18/10)
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Laboratory Spoons > Length: 200mm