Learn More
1-Benzothiophen-3-ylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
93.40€ - 361.00€
Identificatori chimici
CAS | 5381-24-8 |
---|---|
Formula molecolare | C9H8OS |
Molecular Weight (g/mol) | 164.22 |
Numero MDL | MFCD02682007 |
InChI Key | UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene |
PubChem CID | 2776342 |
SMILES | OCC1=CSC2=CC=CC=C12 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10581682
|
Thermo Scientific Maybridge
CC12309DA |
1 g |
93.40€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10215224
|
Thermo Scientific Maybridge
CC12309EA |
10 g |
361.00€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Identificatori chimici
5381-24-8 | |
164.22 | |
UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N | |
2776342 |
C9H8OS | |
MFCD02682007 | |
benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene | |
OCC1=CSC2=CC=CC=C12 |
Specifica
1-Benzothiophen-3-ylmethanol | |
96.5 | |
97% | |
C9H8OS | |
benzo b thiophen-3-ylmethanol, benzo b thiophene-3-methanol, benzothien-3-ylmethanol, benzo, a thiophene-3-methanol, benzo b thiophen-3-yl methanol, 1-benzothiophen-3-yl methanol, 3-hydroxymethylbenzo b thiophene, benzo b thiophen-3-ylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl benzo b thiophene | |
OCC1=CSC2=CC=CC=C12 | |
164.22 | |
164.23 |
5381-24-8 | |
100.0 | |
Amber glass bottle | |
MFCD02682007 | |
UYGMKSKKGSUAHB-UHFFFAOYSA-N | |
1-benzothiophen-3-ylmethanol | |
2776342 | |
97% |